Learn More
2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672253 1 g Amber Glass Bottle 1g
10262882 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672253 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07001DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Kemiske identifikatorer
CAS 19040-62-1
Formula molecolare C8H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 204.668
Numero MDL MFCD00024875
InChI Key FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC Name 2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)2C6H3SO2Cl
Peso formulazione 204.68
Percent Purity 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.