Learn More
2,5-Dimethylbenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10773973 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10773973 1 g Bottiglia in vetro 1g
10465472 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10773973 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350860010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 93-48-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-48-1
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00039780
InChI Key LUJNPFWZXIGIPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66735
IUPAC Name (2,5-dimethylphenyl)methanamine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylbenzylamine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5350 to 1.538
Quantità 1 g
Sinonimo 2,5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylphenyl methanamine, 1-2,5-dimethylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-benzylamine, 2,5-dimethylbenzenemethanamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2,5-dimethylphenyl methylamine, 2-methylamino-p-xylene, 2, 5-dimethylbenzylamine, 2,5-dimethylbenzylam
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.