Learn More
2,5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10772473 1 g 1g
10448704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10772473 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01102DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 50990-93-7
Formula molecolare C7H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 158.58
Numero MDL MFCD00221073
InChI Key RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
PubChem CID 2734804
IUPAC Name 2,5-dimethylfuran-3-carbonyl chloride
SMILES CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 1.19g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.58
Percent Purity 97%