Learn More
2,5-Dimethylphenol, 99+%
Codice prodotto. 10010910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10010910
Marca: Thermo Scientific Acros 116541000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-87-4 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-87-4
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002237
InChI Key NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
IUPAC Name 2,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylphenol
Punto di fusione 75°C to 77°C
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
Colore White to Cream
CAS max % 100.0
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 212°C
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystals
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Gravità specifica 0.97
Formula lineare (CH3)2C6H3OH
Viscosità 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Indice di Merck 15, 10279
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99+%