Learn More
2,5-Dimethylphenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10472713 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10472713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376620050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylphenylacetic acid
Punto di fusione 128.0°C to 132.0°C
CAS 13612-34-5
CAS min. % 97.5
Colore Beige
CAS max % 100.0
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C10H12O2
Numero MDL MFCD00014369
Beilstein 09,551
Sinonimo 2,5-dimethylphenylacetic acid, 2-2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-xylylacetic acid, 2,5-dimethylphenylaceticacid, 2,5-dimethylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethyl, pubchem22525, acmc-1bb4h
InChI Key RUSCTNYOPQOXDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC(=O)O
IUPAC Name 2-(2,5-dimethylphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.2
PubChem CID 83615
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%