Learn More
2,5-Dimethylphenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11361447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361447 25 g 25g
11351447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01942.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16213-85-7
Formula molecolare C10H11N
Molecular Weight (g/mol) 145.205
Numero MDL MFCD00013816
InChI Key HCELORQTHSKCQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzyl cyanide, acetonitrile, 2,5-xylyl, 2,5-xylyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-dimethyl, 2,5-xylylacetonitrile, 2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzeneacetonitrile, unii-ult00p22mn
PubChem CID 27753
IUPAC Name 2-(2,5-dimethylphenyl)acetonitrile
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC#N
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethylphenylacetonitrile
Punto di fusione 27°C to 29°C
Punti di ebollizione 73°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2084136
Peso formulazione 145.2
Percent Purity ≥98%