Learn More
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11479067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479067 25 g 25g
11459067 1 g 1g
11469067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20635.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57338-76-8 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57338-76-8
Formula molecolare C7H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 139.154
Numero MDL MFCD00203874
InChI Key VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-4-carboxypyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl
PubChem CID 292957
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Punto di fusione 199°C to 201°C (decomposition)
Quantità 25 g
Peso formulazione 139.16
Percent Purity 97%