Learn More
2,5-Dimethylpyrrole, 97%
Codice prodotto. 10596013 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10596013 5 g 5g
10351614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10596013 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 116750050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-84-3 | C6H9N | 95.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-84-3
Formula molecolare C6H9N
Molecular Weight (g/mol) 95.14
Numero MDL MFCD00005223
InChI Key PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
PubChem CID 12265
IUPAC Name 2,5-dimethyl-1H-pyrrole
SMILES CC1=CC=C(N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylpyrrole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Orange-Yellow to Yellow
Densità 0.9350g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C (740.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.5070
Quantità 5 g
Beilstein 20, 172
Gravità specifica 0.935
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 95.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethylpyrrole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.