Learn More
2,5-Dimethylstyrene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15294854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15294854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15294854 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450820050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (13.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 63°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula molecolare C10H12
Indice di rifrazione 1.5395
Quantità 5 g
Sinonimo 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
InChI Key DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
IUPAC Name 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 132.2
PubChem CID 16265
Peso formulazione 132.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethylstyrene, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.