Learn More
2,5-Dimethylstyrene (stabilized with 4-tert-butylcatechol), TRC
Codice prodotto. 30381366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460130100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Formula molecolare C10 H12
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl-, Styrene, 2,5-dimethyl- (7CI,8CI), 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,5-Dimethylstyrene, NSC 73477
InChI Formula InChI=1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C=C)c1
IUPAC Name 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 132.2
Peso formulazione 132.0939