Learn More
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid, 95%
Codice prodotto. 15445277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445277 250 mg 250mg
15435277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32543.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162607-23-0 | C6H9BO2S | 156.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162607-23-0
Formula molecolare C6H9BO2S
Molecular Weight (g/mol) 156.01
Numero MDL MFCD09837620
InChI Key RFQHMNWNEOZRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-dimethylthiophene-3-boronic acid, 2,5-dimethylthiophen-3-yl boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl boronic acid, boronic acid,b-2,5-dimethyl-3-thienyl, 2,5-dimethyl-3-thienylboronic acid, 2,5-dimethylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2,5-dimethyl-3-thienyl
PubChem CID 45588123
IUPAC Name (2,5-dimethylthiophen-3-yl)boronic acid
SMILES CC1=CC(B(O)O)=C(C)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 156.01
Percent Purity 95%