Learn More
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3 |