Learn More
2,5-Dimethylthiophene, 98.5%
Codice prodotto. 10533884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10533884 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10696872 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10733841 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10533884 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 638-02-8
Formula molecolare C6H8S
Molecular Weight (g/mol) 112.19
Numero MDL MFCD00005452
InChI Key GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
IUPAC Name 2,5-dimethylthiophene
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylthiophene
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9840g/mL
Punti di ebollizione 134°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.514
Quantità 5 mL
Beilstein 17, 41
Gravità specifica 0.984
Sinonimo thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Peso formulazione 112.19
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethylthiophene
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.