Learn More
2,5-Dimethylthiophene, 98.5%
Codice prodotto. 10733841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733841 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10533884 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10696872 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10733841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116881000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-02-8
Formula molecolare C6H8S
Molecular Weight (g/mol) 112.19
Numero MDL MFCD00005452
InChI Key GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
IUPAC Name 2,5-dimethylthiophene
SMILES CC1=CC=C(S1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Dimethylthiophene
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9840g/mL
Punti di ebollizione 134°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.514
Quantità 100 mL
Beilstein 17, 41
Gravità specifica 0.984
Sinonimo thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: in most org solvents
Peso formulazione 112.19
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Dimethylthiophene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.