Learn More
2,5-Diphenyloxazole, 99%
Codice prodotto. 11483394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11483394 25 g 25g
11493394 100 g 100g
11403404 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483394 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10654.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-71-7
Formula molecolare C15H11NO
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Numero MDL MFCD00005306
InChI Key CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
IUPAC Name 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Diphenyloxazole
Punto di fusione 70°C to 74°C
Densità 1.06
Punti di ebollizione 360°C
Quantità 25 g
Beilstein 157021
Peso formulazione 221.26
Percent Purity 99%