Learn More
2,5-Diphenyloxazole, Pure, Scintillation Counting, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10306090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306090 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10306090 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/4865/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 92-71-7
Formula molecolare C15H11NO
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Numero MDL MFCD00005306
InChI Key CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
IUPAC Name 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore White
Punti di ebollizione 360°C
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 221.26g/mol
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • 2,5-Diphenyloxazole