Learn More
2,5-Diphenyloxazole, 99%, scintillation grade
Codice prodotto. 10091090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10091090 25 g Plastic Bottle 25g
10102770 100 g Plastic Bottle 100g
10112770 500 g Plastic Bottle 500g
10793324 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10091090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117380250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for fluorescence/luminescence spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-71-7
Formula molecolare C15H11NO
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Numero MDL MFCD00005306
InChI Key CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PPO
PubChem CID 7105
IUPAC Name 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Diphenyloxazole
Punto di fusione 70°C to 72°C
Nota nome 99%
Forma fisica Crystalline Powder
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Sfondo < 25 cpm
Densità 1.06g/mL
Colore White
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Beilstein 27, 78
Imballaggio Plastic Bottle
Peso formulazione 221.26
Percent Purity ≥98.5%