Learn More
2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30138104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138104 25 mg 25mg
17982245 5 mg 5mg
17913515 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138104 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF51000025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351330-42-2
Formula molecolare C24 H19 N O8 S2
Molecular Weight (g/mol) 513.54
IUPAC Name N-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl)-3-methylsulfonylsulfanylpropanamide
SMILES CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H19NO8S2/c1-35(30,31)34-9-8-22(28)25-13-2-5-17-16(10-13)23(29)33-24(17)18-6-3-14(26)11-20(18)32-21-12-15(27)4-7-19(21)24/h2-7,10-12,26-27H,8-9H2,1H3,(H,25,28)
Peso formulazione 513.0552