Learn More
2,5-Furandicarboxylic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16423419
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16423419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16423419 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW002105
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress 2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Furandicarboxylic acid
CAS 3238-40-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H4O5
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : 2 mg/mL (12.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(C1=CC=C(C(O)=O)O1)=O
Molecular Weight (g/mol) 156.09
Peso formulazione 156.09
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only