Learn More
2,5-Furandicarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30399437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30399437 1 g
30399596 25 g
30397662 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30399437 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF8637501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3238-40-2
Formula molecolare C6 H4 O5
Molecular Weight (g/mol) 156.09
Sinonimo 2,5-Furandicarboxylic acid
IUPAC Name furan-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1oc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Furandicarboxylic acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Peso formulazione 156.0059