Learn More
2,5-Hexanedione, 97%
Codice prodotto. 11491707
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11491707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25686.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2,5-Hexanedione is used as a reagent in the preparation of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. It is also used in the synthesis of 2,5-dimethylpyrroles. Further, it plays an important role as a reagent used for the protection of amino groups in amino sugars and nucleosides. In addition to this, it is used in the preparation of five-membered heterocycles like indane-type and benzannulated systems. It is also employed as a precursor in Diels-alder cycloaddition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-Hexanedione is used as a reagent in the preparation of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. It is also used in the synthesis of 2,5-dimethylpyrroles. Further, it plays an important role as a reagent used for the protection of amino groups in amino sugars and nucleosides. In addition to this, it is used in the preparation of five-membered heterocycles like indane-type and benzannulated systems. It is also employed as a precursor in Diels-alder cycloaddition reactions.
Solubility
Miscible with alcohol, water and diethyl ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, metals and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-13-4
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.144
Numero MDL MFCD00008792
InChI Key OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC Name hexane-2,5-dione
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Hexanedione
Punto di fusione -6°C
Densità 0.976
Punti di ebollizione 192°C to 193°C
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Indice di rifrazione 1.425
Quantità 25 g
Beilstein 506525
Indice di Merck 14,71
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,water and diethyl ether.
Peso formulazione 114.15
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Hexanedione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,5-Hexanedione