Learn More
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine, TRC
Codice prodotto. 30481366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481366 500 mg 500mg
30470543 1 g 1g
30470661 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481366 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM328058500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30796-85-1
Formula molecolare C7H11NO
Molecular Weight (g/mol) 125.16
Sinonimo 5-Methyl-2-furanethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethylamine, beta-(5-Methyl-2-furanyl)ethanamine
IUPAC Name 2-(5-methylfuran-2-yl)ethanamine
SMILES Cc1oc(CCN)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3
Peso formulazione 125.0841