Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10641473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10641473 10 g 10g
10354272 1 g 1g
10546965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10641473 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09929EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 107367-98-6
Formula molecolare C12H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 217.224
Numero MDL MFCD00100005
InChI Key XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
IUPAC Name 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 217.22
Percent Purity 97%