Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10743803 10 g 10g
10029101 1 g 1g
10016484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10743803 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09930EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 103788-65-4
Formula molecolare C12H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 203.241
Numero MDL MFCD00100006
InChI Key JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
IUPAC Name 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
SMILES CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%