Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30480649
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480649 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM326125100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol
CAS 103788-65-4
Formula molecolare C12H13NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
InChI Formula InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3
SMILES Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2
IUPAC Name 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Peso formulazione 203.0946