Learn More
2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol |
| CAS | 103788-65-4 |
| Formula molecolare | C12H13NO2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.24 |
| Peso formulazione | 203.0946 |