Learn More
Hamilton™ 2.5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Descrizione
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 2.5 mL.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.287 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.407 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.29 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10.3 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | No Needle Included |
| Product Type | Gas Tight Syringe |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Vedi altri risultati |