Learn More
2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10672823 1 g Amber Glass Bottle 1g
10682823 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD08075DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 143071-39-0
Formula molecolare C7H8N2O4
Molecular Weight (g/mol) 184.151
Numero MDL MFCD00052642
InChI Key KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
PubChem CID 587937
IUPAC Name 2-(5-nitropyridin-2-yl)oxyethanol
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.15
Percent Purity 97%