Learn More
2-[[(5-Nitro-2-thiazolyl)amino]carbonyl]phenyl 2-(acetyloxy)benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(((5-Nitro-2-thiazolyl)amino)carbonyl)phenyl 2-(acetyloxy)benzoate |
| CAS | 952686-58-7 |
| Formula molecolare | C19H13N3O7S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Nitazoxanide Impurity 2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H13N3O7S/c1-11(23)28-15-9-5-3-7-13(15)18(25)29-14-8-4-2-6-12(14)17(24)21-19-20-10-16(30-19)22(26)27/h2-10H,1H3,(H,20,21,24) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Nc3ncc(s3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | [2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)carbamoyl]phenyl] 2-acetyloxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 427.39 |
| Peso formulazione | 427.0474 |