Learn More
2,5-Norbornadiene, 97%, stab with 250 ppm BHT
Codice prodotto. 11328835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328835 25 mL 25mL
11338835 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328835 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13935.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-46-0 | C7H8 | 92.14 g/mol
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-46-0
Formula molecolare C7H8
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Numero MDL MFCD00082301
InChI Key SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
PubChem CID 8473
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
SMILES C1C2C=CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Norbornadiene
Nota nome stabilized with 250ppm BHT
Punto di fusione -20°C
Densità 0.906
Punti di ebollizione 88°C to 90°C
Punto d'infiammabilità −11°C (12°F)
Indice di rifrazione 1.47
Quantità 25 mL
Numero UN UN2251
Beilstein 506224
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 92.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Norbornadiene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene