Learn More
2,5-Norbornadiene (Stabilized with BHT), TRC
Codice prodotto. 30425094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425094 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425094 Fornitore Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN6612455ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2,5-Norbornadiene
CAS 121-46-0
Formula molecolare C7H8
Quantità 5 mL
Sinonimo 3,6-Methano-1,4-cyclohexadiene, Bicyclo[2.2.1]heptadiene, NSC 13672, Norbornadiene
InChI Formula InChI=1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2
SMILES C1C2C=CC1C=C2
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
Molecular Weight (g/mol) 92.14
Peso formulazione 92.0626