Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate |
| Nota nome | 97% |
| CAS | 205692-63-3 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 257°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |