Learn More
2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10284750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131870050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-26-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 5-Pyridinedicarboxylic acid
Nota nome 98%
CAS 100-26-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 256°C
Colore Yellow to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H5NO4
Formula lineare (C5H3N)(COOH)2
Numero MDL MFCD00006297
Quantità 5 g
Beilstein 22, 153
Indice di Merck 15, 5204
Sinonimo 2,5-pyridinedicarboxylic acid, isocinchomeronic acid, 2,5-pyridinedicarboxylicacid, unii-4k1kgr926x, pyridinedicarboxylic acid-2,5, chembl88972, pyridine 2,5-dicarboxylate, pubchem12991, 2,5-dicarboxy-pyridine, 6-carboxy-nicotinic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,insoluble in alcohol,ether and benzene,slightly soluble in boiling alcohol
InChI Key LVPMIMZXDYBCDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name pyridine-2,5-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 167.12
PubChem CID 7493
ChEBI CHEBI:46865
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.