missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC

Codice prodotto. 30410346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30410346 25 g -
30413634 50 g 50g
30410855 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30410346 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99164025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 100-26-5
Formula molecolare C7 H5 N O4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Sinonimo Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
IUPAC Name pyridine-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico Isocinchomeronic Acid
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Peso formulazione 167.0219
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.