Learn More
2,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30413634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413634 50 g 50g
30410346 25 g -
30410855 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30413634 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99164050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-26-5
Formula molecolare C7 H5 N O4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Sinonimo Pyridine-2,5-dicarboxylic Acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,5-Dicarboxypyridine, Isocinchomeronic acid, NSC 177
IUPAC Name pyridine-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isocinchomeronic Acid
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Peso formulazione 167.0219