missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ipratropium Bromide, TRC

Codice prodotto. 30133464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133464 2.5 g 2.50g
17994375 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30133464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7404952.5G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 22254-24-6
Formula molecolare C20H30NO3 . Br
Molecular Weight (g/mol) 412.36
Sinonimo 3α-Hydroxy-8-isopropyl-1αH,5αH-tropanium Bromide (±)-Tropate, (3-Endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide, (endo,syn)-(±)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide, 8-Isopropylatropinium Bromide, (endo,syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide, Atrovent, Atrovent Forte, N-Isopropylatropinium Bromide, N-Isopropylnoratropinium Bromomethylate, Sch 100, Sch 1000
IUPAC Name 3-((3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy)-8-isopropyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium bromide
SMILES OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-]

Specifica

Materiale o nome chimico Ipratropium Bromide
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 411.14
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.