Learn More
2(5H)-Furanone, 95%
Codice prodotto. 11946171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11946171 5 g Bottiglia in vetro 5g
11936171 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376530050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-23-4
Formula molecolare C4H4O2
Molecular Weight (g/mol) 84.07
Numero MDL MFCD00005376
InChI Key VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
IUPAC Name 2H-furan-5-one
SMILES O=C1OCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2(5H)-Furanone
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 3.0°C to 4.0°C
Colore Amber or Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 212.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 84.07
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(5H)-Furanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.