Learn More
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane, 95%
Codice prodotto. 10052872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052872 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10427150 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10240753 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 10052872 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138460500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 1921-70-6 | C19H40 | 268.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1921-70-6
Formula molecolare C19H40
Molecular Weight (g/mol) 268.51
InChI Key XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
IUPAC Name 2,6,10,14-tetramethylpentadecane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Nota nome 96%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 296°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4369 to 1.4389
Quantità 50 mL
Indice di Merck 15,787
Gravità specifica 0.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,petroleum ether,benzene,,chloroform and carbon tetrachloride
Viscosità 5 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 268.51
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane