Learn More
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane, 95%
Codice prodotto. 10427150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10427150 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10052872 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10240753 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10427150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138460050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1921-70-6 | C19H40 | 268.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1921-70-6
Formula molecolare C19H40
Molecular Weight (g/mol) 268.51
InChI Key XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
IUPAC Name 2,6,10,14-tetramethylpentadecane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Nota nome 96%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 296°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4369 to 1.4389
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15,787
Gravità specifica 0.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,petroleum ether,benzene,,chloroform and carbon tetrachloride
Viscosità 5 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 268.51
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane