Learn More
2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30457126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457126 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457126 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795965500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile
CAS 72152-84-2
Formula molecolare C10 H13 N
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5H,6H2,1-3H3
SMILES CC1=C(C#N)C(C)(C)CC=C1
IUPAC Name 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Peso formulazione 147.1048