missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(6-Benzyloxyindolyl)ethylamine Hemisulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(6-Benzyloxyindolyl)ethylamine Hemisulfate |
| CAS | 31677-74-4 |
| Formula molecolare | 2 C17 H18 N2 O . H2 S O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 3-(2-Aminoethyl)-6-(benzyloxy)indole Hemisulfate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C17H18N2O.H2O4S/c2*18-9-8-14-11-19-17-10-15(6-7-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13;1-5(2,3)4/h2*1-7,10-11,19H,8-9,12,18H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | NCCc1c[nH]c2cc(OCc3ccccc3)ccc12.NCCc4c[nH]c5cc(OCc6ccccc6)ccc45.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | 2-(6-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine;sulfuric acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 630.754 |
| Peso formulazione | 630.251 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?