Learn More
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11398746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398746 250 mg 250mg
11388746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19446.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 455-00-5 | C7H3F6N | 215.098 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-00-5
Formula molecolare C7H3F6N
Molecular Weight (g/mol) 215.098
Numero MDL MFCD00236675
InChI Key YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 589864
IUPAC Name 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 55°C to 58°C
Punti di ebollizione 82°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C (153°F)
Quantità 250 mg
Beilstein 188806
Sinonimo 2,6-bis trifluoromethyl pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl-pyridine, pubchem7696, acmc-209k2t, pyridine,2,6-bis trifluoromethyl, pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl
Peso formulazione 215.1
Percent Purity 97%