Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.8%
Codice prodotto. 13286309 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13286309 1 kg Plastic bottle 1kg
10378590 50 g Flacone in plastica 50g
10296460 250 g Plastic bottle 250g
13206319 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13286309 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219830010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-37-0
Formula molecolare C15H24O
Molecular Weight (g/mol) 220.35
Numero MDL MFCD00011644
InChI Key NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC Name 2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Nota nome p.a.
CAS min. % 99.75
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69.0°C to 71.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 265.0°C
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.8% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Quantità 1 kg
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Indice di Merck 15,155
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene,soluble in methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,methyl ethyl ketone,petroleum ether,,cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viscosità 3.47 mm2/s (0°C)
Peso formulazione 220.35
Percent Purity 99.8%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.