Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 98%
Codice prodotto. 10558333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10558333 25 g Bottiglia in vetro 25g
10175892 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10558333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 224520250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38222-83-2 | C14H23N | 205.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38222-83-2
Formula molecolare C14H23N
Molecular Weight (g/mol) 205.35
Numero MDL MFCD00006305
InChI Key HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylpyridine, dtbmp, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methyl, 2,6-di-t-butyl-4-methylpyridine, 2,6-ditert-butyl-4-methyl-pyridine, 2,6-bis tert-butyl-4-methylpyridine, pubchem10244, acmc-209iyr, ksc490s2n, 2,6-di-t-butyl 4-methylpyridine
PubChem CID 98898
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-methylpyridine
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 36°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 233°C
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3C]2C5H2NCH3
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.478
Quantità 25 g
Beilstein 20, V,6, 190
Fieser 09,141; 10,123; 11,160; 16,110
Indice di Merck 15, 3042
Peso formulazione 205.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.