Learn More
2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine, TRC
Codice prodotto. 30336893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336893 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB699150500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Formula molecolare C14H23N
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
InChI Formula InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
SMILES Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 205.34
Peso formulazione 205.183