Learn More
2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine |
| CAS | 38222-83-2 |
| Formula molecolare | C14H23N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3 |
| SMILES | Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylpyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.34 |
| Peso formulazione | 205.183 |