Learn More
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 98%
Codice prodotto. 10113850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10113850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10113850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167340010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Nota nome 98%
CAS 719-22-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 68.0°C
Colore Orange to Brown
Punti di ebollizione 75.0°C to 80.0°C (0.7 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H20O2
Formula lineare [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Numero MDL MFCD00001601
Quantità 1 g
Fieser 09,139
Sinonimo 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
InChI Key RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
IUPAC Name 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 220.31
PubChem CID 12867
Peso formulazione 220.31
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.