Learn More
2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10550721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10550721 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10550721 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/1345/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 128-37-0
Punto di fusione 69°C
Colore White
Punti di ebollizione 265°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C15H24O
Numero MDL 11644
Quantità 500 g
Peso formulazione 220.35g/mol
Pressione del vapore 0.02mbar at 20°C
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .