Learn More
2,6-Di(tert-butyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 0.8520g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | (C5H3N[C(CH3)3]2 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 191.32 |
| Percent Purity | 97% |