Learn More
2,6-Di-tert-butylphenol, 99%
Codice prodotto. 10513104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513104 250 g Bottiglia in vetro 250g
10654952 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10398003 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10513104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113002500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-39-2
Formula molecolare C14H22O
Molecular Weight (g/mol) 206.33
Numero MDL MFCD00008820
InChI Key DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC Name 2,6-ditert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 6-Di-tert-butylphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35°C to 38°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 253°C
Punto d'infiammabilità 118°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)3C]2C6H3OH
Quantità 250 g
Beilstein 06, III, 2061
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Peso formulazione 206.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butylphenol